Få mere at vide
Methanol with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Artikelnummer. 15654330
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15654330 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15654330 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 346702.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol with 0.1% ammonium acetate
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
MDL nummer MFCD00004595
FN nummer UN1230
Procent renhed ≥99.5% (GC)