Få mere at vide
Metanesulfonyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30471438
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30471438 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30471438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28760850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonylacetic Acid
CAS 2516-97-4
Molekylær formel C3H6O4S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
SMIL CS(=O)(=O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-methylsulfonyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.14
Formel vægt 137.9987