Få mere at vide
Metanesulfonyleddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonylacetic Acid |
| CAS | 2516-97-4 |
| Molekylær formel | C3H6O4S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMIL | CS(=O)(=O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonyleddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.14 |
| Formel vægt | 137.9987 |