Få mere at vide
Methanesulfonyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834181
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834181 1 L
15824181 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15834181 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8060211000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-63-0
Tekniske data
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 1.478 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00007454
Mængde 1 L
Synonym Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride, Methanesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 114.55