Få mere at vide
Methanesulfonyl chloride, 99.5%
Artikelnummer. 16274641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16274641
Brand: Thermo Scientific Acros 125645000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-63-0
Molekylær formel CH3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.54
MDL nummer MFCD00007454
InChI nøgle QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfuryl chloride, methyl sulfochloride, mesyl chloride, chloromethyl sulfone, chloro methyl sulfone, methanesulfonic acid chloride, methanesulphonyl chloride, mesylchloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 31297
IUPAC navn methansulfonylchlorid
SMIL CS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonyl chloride
Smeltepunkt -33.0°C
Tæthed 1.4800 g/mL
Kogepunkt 161.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO2Cl
Brydningsindeks 1.4435 to 1.4455
Mængde 500 mL
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Merck Index 15,6027
Specifik vægtfylde 1.48
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viskositet 1.97 mPa.s (25°C)
Formel vægt 114.55
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methanesulphonyl chloride