Få mere at vide
Methanesulfonyl chloride, 99.5%
Artikelnummer. 10561561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561561 1 L Glasflaske 1 L
10735961 100 mL Glasflaske 100ml
10561751 250 mL Glasflaske 250ml
16274641 500 mL Glasflaske -
11916993 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10561561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125640010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-63-0
Molekylær formel CH3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.54
MDL nummer MFCD00007454
InChI nøgle QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
IUPAC navn methansulfonylchlorid
SMIL CS(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonyl chloride
Smeltepunkt -33.0°C
Tæthed 1.4800g/mL
Kogepunkt 161.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO2Cl
Brydningsindeks 1.4435 to 1.4455
Mængde 1 L
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Merck Index 15,6027
Specifik vægtfylde 1.48
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viskositet 1.97 mPa.s (25°C)
Formel vægt 114.55
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanesulfonyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.