Få mere at vide
Metanesulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11491930
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491930 500 g 500g
11660212 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13383.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.02 DKK
    357.65 DKK / 500g
    Spare 39.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114,54 g/mol
Methansulfonylchlorid anvendes som et reagens til omdannelse af alkoholer til mesylatestere såsom methansulfonat, som er et mellemprodukt i substitutionsreaktioner, elimineringsreaktioner, reduktioner og omlejringsreaktioner, dvs. Beckmann omarrangering. Det er en elektrofil og fungerer som en kilde til CH 3 SO 2+ gruppe. Det bruges også til at fremstille beta-chlorsulfoner, methansulfonamid og heterocykliske forbindelser indeholdende femleddede sultoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methansulfonylchlorid anvendes som et reagens til omdannelse af alkoholer til mesylatestere såsom methansulfonat, som er et mellemprodukt i substitutionsreaktioner, eliminationsreaktioner, reduktioner og omlejringsreaktioner, dvs. Beckmann omarrangering. Det er en elektrofil og fungerer som en kilde til CH 3 SO 2+ gruppe. Det bruges også til at fremstille beta-chlorsulfoner, methansulfonamid og heterocykliske forbindelser indeholdende femleddede sultoner.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, æter og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, oxidationsmidler og alkoholer. Det er en tårevæske og reagerer med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-63-0
Molekylær formel CH3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.54
MDL nummer MFCD00007454
InChI nøgle QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
IUPAC navn methansulfonylchlorid
SMIL CS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonyl chloride
Smeltepunkt -33 °C
Tæthed 1.477
Kogepunkt 161 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.452
Mængde 500 g
FN nummer UN3246
Beilstein 506297
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,5955
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter og organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 114.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonyl chloride