Få mere at vide
Methanesulfonic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonic Anhydride |
| CAS | 7143-01-3 |
| Molekylær formel | C2H6O5S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Mesyl Anhydride, Methanesulfonyl Anhydride, NSC 65906 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | methylsulfonyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vægt | 173.9657 |