Få mere at vide
Methanesulfonic anhydride, 97%
Artikelnummer. 11468820
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468820 25 g 25g
11410943 10 g 10g
11420943 50 g 50g
11430943 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13328.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol
Methansulfonsyreanhydrid bruges til at fremstille methylsulfonylestere kaldet mesylater. Det finder anvendelse i reaktionen af aromatisk alkylering. Det reagerer med dimethylsulfoxid for at få sulfoxoniumkompleks, som er et nyttigt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methansulfonsyreanhydrid bruges til at fremstille methylsulfonylestere kaldet mesylater. Det finder anvendelse i reaktionen af aromatisk alkylering. Det reagerer med dimethylsulfoxid for at få sulfoxoniumkompleks, som er et nyttigt oxidationsmiddel.
Opløselighed Opløselig i
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7143-01-3
Molekylær formel C2H6O5S2
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD00007556
InChI nøgle IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
PubChem CID 81560
IUPAC navn methylsulfonylmethansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic anhydride
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Kogepunkt 125°C (4 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 972316
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic anhydride