Få mere at vide
Methanesulfonic anhydride, 97%
Beskrivelse
Methansulfonsyreanhydrid bruges til at fremstille methylsulfonylestere kaldet mesylater. Det finder anvendelse i reaktionen af aromatisk alkylering. Det reagerer med dimethylsulfoxid for at få sulfoxoniumkompleks, som er et nyttigt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methansulfonsyreanhydrid bruges til at fremstille methylsulfonylestere kaldet mesylater. Det finder anvendelse i reaktionen af aromatisk alkylering. Det reagerer med dimethylsulfoxid for at få sulfoxoniumkompleks, som er et nyttigt oxidationsmiddel.
Opløselighed Opløselig i
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonic anhydride |
| Smeltepunkt | 65°C to 69°C |
| Kogepunkt | 125°C (4 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 972316 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents. |
| Formel vægt | 174.2 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Methanesulphonic anhydride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanesulphonic acid, anhydride