Få mere at vide
Metanesulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30008451
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008451 250 mL
30007379 100 mL
30005510 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225940250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-75-2
Molekylær formel C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 96.11
Synonym Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
IUPAC navn metanesulfonsyre
SMIL CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 95.9881
Procent renhed >95%