Få mere at vide
Methansulfonsyreopløsning, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120570 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
10 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
10ml
Artikelnummer. 15618320
Brand: Honeywell-Fluka 1783410ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 75-75-2
Molekylær formel CH4O3S
Molekylvægt (g/mol) 96.1
MDL nummer MFCD00007518
InChI nøgle AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC navn methanesulfonic acid
SMIL CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic Acid Solution
Navn note For ion chromatography
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 10 mL
Lineær formel CH3SO3H
FN nummer UN3265
Beilstein 1446024
Formel vægt 96.11g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) approx. 1M in water
Emballage Glass Bottle
Tæthed 1.039g/mL at 20°C