Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonic Acid Solution |
| Navn note | Til ionkromatografi |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Tæthed | 1,039 g/ml ved 20 °C |
| Lineær formel | CH3SO3H |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1446024 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanesulfonic acid solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanesulphonic acid