Få mere at vide
Methansulfonsyre, natriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10458410 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10458410 25 g Plast pulver krukke 25g
1 options
Artikelnummer. 10458410 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/3876/46
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
CAS 2386-57-4
Farve Creme til hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Molekylær formel CH3NaO3S
MDL nummer 64389
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
InChI nøgle KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;methansulfonat
Molekylvægt (g/mol) 118.082
PubChem CID 638112
Formel vægt 118,09g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.