Få mere at vide
Methanesulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 20°C |
| Tæthed | 1.48 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 167°C/13 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007518 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Methanesulfonic acid, MSA, Methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.11 |
| Grad | Research |