Få mere at vide
Metansulfonsyre, ren, 70% opløsning i vand
Artikelnummer. 10235030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235030 1 L Glasflaske 1 L
10646132 250 mL Glasflaske 250ml
10455555 5 L Plastflaske 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    677.65 DKK / 1 L
    Spare 102.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-75-2
Molekylær formel CH4O3S
Molekylvægt (g/mol) 96.1
MDL nummer MFCD00007518
InChI nøgle AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC navn methansulfonsyre
SMIL CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic acid
Navn note 70% opløsning i vand
Smeltepunkt -54,0 °C
Tæthed 1.3500g/mL
Flammepunkt >110 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO3H
Brydningsindeks 1,4130 til 1,4150
Mængde 1 L
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Merck Index 15, 6026
Specifik vægtfylde 1.35
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, uopløselig i hexan og methylcyclopentan, 1,50wt% benzen - 0,23wt% i o-chlortoluen (26 °C), 0,38wt% toluen - 0,47wt% i ethyldisulfid (26&de
Formel vægt 96.1
Procent renhed 69,5 til 70,5 %
Grad Ren
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.