Få mere at vide
Methanesulfonic Acid, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558814 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
0.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15558814 500 g 0.5kg
1 options
Artikelnummer. 15558814 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. P68407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic Acid
CAS 75-75-2
Flammepunkt 189.00°C
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylær formel CH4O3S
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.48kg
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
InChI nøgle AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)O
IUPAC navn methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Formel vægt 96.1