Få mere at vide
Metanesulfonsyre, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10346910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10346910 250 mL Glasflaske -
10336910 5 mL Glasflaske 5ml
10765581 1 L Glasflaske -
10002923 5 L Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10346910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125612500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 250ml
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-75-2
Molekylær formel CH4O3S
Molekylvægt (g/mol) 96.1
MDL nummer MFCD00007518
InChI nøgle AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC navn methansulfonsyre
SMIL CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic acid
Smeltepunkt 19,0 °C
Tæthed 1.4810g/mL
Kogepunkt 167,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 189 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO3H
Brydningsindeks 1,4252 til 1,4315
Mængde 250 mL
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Merck Index 15, 6026
Specifik vægtfylde 1.481
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, ether og ethanol, uopløselig i hexan og methylcyclopentan, 1,50wt% benzen -0,23wt% 0-chlorotoluen (26-28 °C), 0,38wt% toluen -0,47wt% ethyldisulfid (26-28 °C)
Viskositet 11,6 mPa (25 °C)
Formel vægt 96.1
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.