Få mere at vide
Metanesulfonsyre, 98+%
Beskrivelse
Methansulfonsyre bruges som katalysator i organiske reaktioner, nemlig esterificerings-, alkylerings- og kondensationsreaktioner på grund af dens ikke-flygtige natur og opløselighed i organiske opløsningsmidler. Det er også involveret i produktionen af stivelsesestere, voksoxidatestere, benzoesyreestere, phenoliske estere eller alkylestere. Det reagerer med natriumborhydrid i nærværelse af polært opløsningsmiddel tetrahydrofuran for at fremstille boran-tetrahydrofurankompleks. Det finder anvendelse i batterier på grund af dets renhed og kloridfravær. I den farmaceutiske industri bruges det til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser som telmisartan og eprosartan. Det er nyttigt i ionkromatografi og er en kilde til kulstof og energi for nogle gram-negative methylotrope bakterier. Det er involveret i afbeskyttelse af peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methansulfonsyre bruges som katalysator i organiske reaktioner, nemlig esterificerings-, alkylerings- og kondensationsreaktioner på grund af dens ikke-flygtige natur og opløselighed i organiske opløsningsmidler. Det er også involveret i produktionen af stivelsesestere, voksoxidatestere, benzoesyreestere, phenoliske estere eller alkylestere. Det reagerer med natriumborhydrid i nærværelse af polært opløsningsmiddel tetrahydrofuran for at fremstille boran-tetrahydrofurankompleks. Det finder anvendelse i batterier på grund af dets renhed og kloridfravær. I den farmaceutiske industri bruges det til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser som telmisartan og eprosartan. Det er nyttigt i ionkromatografi og er en kilde til kulstof og energi for nogle gram-negative methylotrope bakterier. Det er involveret i afbeskyttelse af peptider.
Noter
Fugt-, lys- og varmefølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med aminer, stærke reduktionsmidler, ethylvinylether, flussyre, stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonic acid |
| Smeltepunkt | 19 °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.481 |
| Kogepunkt | 166 °C til 168 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 156 °C (312 °F) |
| Lineær formel | CH3SO3H |
| Brydningsindeks | 1.43 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2586 |
| Beilstein | 1446024 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methanesulfonic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic acid