Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonic acid |
| Smeltepunkt | 19.0°C |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 1.4810g/mL |
| Kogepunkt | 167.0°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 189°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3SO3H |
| Vis mere |