Få mere at vide
Methanesulfonic Acid, 98+%, for Protein Hydrolysis with Reduced TRP Losses, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10151670 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10151670 100 g Plastic Coated Glass bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10151670 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/3874/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 75-75-2
Smeltepunkt 19°C
Farve Colorless
pH 1
Kogepunkt 167°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel CH4O3S
MDL nummer 7518
Mængde 100 g
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
InChI nøgle AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)O
IUPAC navn methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Formel vægt 96.1g/mol
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanesulfonic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.