Få mere at vide
Metanesulfonsyre, 70% aq. soln.
Beskrivelse
Methansulfonsyre 70% opløsning bruges stort set i alle elektroniske applikationer, der involverer tin- eller tinlegeringsplettering fra ikke-fluorboratsystemer. Det erstatter fosforsyre i vaskemiddelformuleringer og hjælper derved med at undgå miljømæssig fosfatforurening. Det bruges til fremstilling af polyanilin/grafen nanokompositter, som forbedrer dets termiske og elektriske egenskaber. Det bruges til elektropolering af aluminium samt til galvanisering af ædelmetaller som guld, platin, palladium og deres legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methansulfonsyre 70% opløsning bruges stort set i alle elektroniske applikationer, der involverer tin- eller tinlegeringsplettering fra ikke-fluorboratsystemer. Det erstatter fosforsyre i vaskemiddelformuleringer og hjælper derved med at undgå miljømæssig fosfatforurening. Det bruges til fremstilling af polyanilin/grafen nanokompositter, som forbedrer dets termiske og elektriske egenskaber. Det bruges til elektropolering af aluminium samt til galvanisering af ædelmetaller som guld, platin, palladium og deres legeringer.
Opløselighed
Blandbar med vand. Let blandbar med benzen og toluen. Ikke blandbar med paraffiner.
Noter
Lys- og varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med aminer, stærke reduktionsmidler, ethylvinylether, flussyre, stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfonic acid |
| Tæthed | 1.32 |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.415 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN2586 |
| Merck Index | 14,5954 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. Let blandet med benzen og toluen. Ublandelig med paraffin. |
| Formel vægt | 96.1 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 70% aq. soln. |
Sikkerhed og håndtering
- Methanesulphonic acid, 70% aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanesulphonic acid