Få mere at vide
Metanesulfonsyre, 70% aq. soln.
Artikelnummer. 11403398
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403398 100 mL 100ml
11413398 500 mL 500ml
11423398 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17803.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96,1 g/mol
Methansulfonsyre 70% opløsning bruges stort set i alle elektroniske applikationer, der involverer tin- eller tinlegeringsplettering fra ikke-fluorboratsystemer. Det erstatter fosforsyre i vaskemiddelformuleringer og hjælper derved med at undgå miljømæssig fosfatforurening. Det bruges til fremstilling af polyanilin/grafen nanokompositter, som forbedrer dets termiske og elektriske egenskaber. Det bruges til elektropolering af aluminium samt til galvanisering af ædelmetaller som guld, platin, palladium og deres legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methansulfonsyre 70% opløsning bruges stort set i alle elektroniske applikationer, der involverer tin- eller tinlegeringsplettering fra ikke-fluorboratsystemer. Det erstatter fosforsyre i vaskemiddelformuleringer og hjælper derved med at undgå miljømæssig fosfatforurening. Det bruges til fremstilling af polyanilin/grafen nanokompositter, som forbedrer dets termiske og elektriske egenskaber. Det bruges til elektropolering af aluminium samt til galvanisering af ædelmetaller som guld, platin, palladium og deres legeringer.
Opløselighed
Blandbar med vand. Let blandbar med benzen og toluen. Ikke blandbar med paraffiner.
Noter
Lys- og varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med aminer, stærke reduktionsmidler, ethylvinylether, flussyre, stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-75-2
Molekylær formel CH4O3S
Molekylvægt (g/mol) 96.1
MDL nummer MFCD00007518
InChI nøgle AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC navn methansulfonsyre
SMIL CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonic acid
Tæthed 1.32
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 100 mL
FN nummer UN2586
Merck Index 14,5954
Opløselighedsinformation Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Formel vægt 96.1
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 70% aq. soln.