Få mere at vide
Methansulfonamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488820
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488820 50 g 50g
11478820 10 g 10g
11498820 250 g 250g
11424243 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10885.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
Methansulfonamid vil reagere med thionylchlorid, cyanater, carbondisulfid og ketoner og aldehyder for at fremstille lægemidler, glansmiddel og andre målmolekyler. Det bruges også i biologiske undersøgelser til at forudsige bindingsaffinitet og bindingsmåde for proteinligandkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methansulfonamid vil reagere med thionylchlorid, cyanater, carbondisulfid og ketoner og aldehyder for at fremstille lægemidler, glansmiddel og andre målmolekyler. Det bruges også i biologiske undersøgelser til at forudsige bindingsaffinitet og bindingsmåde for proteinligandkomplekser.
Opløselighed Lidt opløseligt i
DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3144-09-0
Molekylær formel CH5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 95.12
MDL nummer MFCD00007940
InChI nøgle HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
IUPAC navn methansulfonamid
SMIL CS(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfonamide
Smeltepunkt 87°C to 93°C
Mængde 50 g
Beilstein 1740835
Opløselighedsinformation Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formel vægt 95.13
Procent renhed ≥98%