Få mere at vide
Methanesulfinic acid sodium salt, 95%
Artikelnummer. 11347736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347736 25 g 25g
11327736 1 g 1g
11337736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11360.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102.083 g/mol
Methansulfinsyrenatriumsalt anvendes til fremstilling af alkylmethylsulfon og methylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat. Det anvendes også i syntesen af to sulfonyl-type reversible addition-fragmentation transfer-midler (RAFT), såsom benzylmethylsulfonyldithioformiat og benzylphenylsulfonyldithioformiat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methansulfinsyrenatriumsalt anvendes til fremstilling af alkylmethylsulfon og methylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat. Det anvendes også i syntesen af to sulfonyl-type reversible addition-fragmentation transfer-midler (RAFT), såsom benzylmethylsulfonyldithioformiat og benzylphenylsulfonyldithioformiat.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20277-69-4
Molekylær formel CH3NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 102.083
MDL nummer MFCD00040392
InChI nøgle LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
IUPAC navn natrium; methansulfinat
SMIL CS(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfinic acid sodium salt
Smeltepunkt 227°C to 230°C
Lineær formel CH3SO2Na
Mængde 25 g
Beilstein 3565430
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 102.09
Procent renhed 95%