Få mere at vide
Metanesulfinsyre natriumsalt, 95 %
Beskrivelse
Methansulfinsyrenatriumsalt anvendes til fremstilling af alkylmethylsulfon og methylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat. Det anvendes også i syntesen af to sulfonyl-type reversible addition-fragmentation transfer-midler (RAFT), såsom benzylmethylsulfonyldithioformiat og benzylphenylsulfonyldithioformiat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methansulfinsyrenatriumsalt anvendes til fremstilling af alkylmethylsulfon og methylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat. Det anvendes også i syntesen af to sulfonyl-type reversible addition-fragmentation transfer-midler (RAFT), såsom benzylmethylsulfonyldithioformiat og benzylphenylsulfonyldithioformiat.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanesulfinic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | 227 °C til 230 °C |
| Lineær formel | CH3SO2Na |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3565430 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 102.09 |
| Procent renhed | 95% |