Få mere at vide
Metanesulfinsyre, natriumsalt, 85%
Artikelnummer. 11985741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985741 50 g Glasflaske 50g
10714194 1 g Glasflaske 1g
10443105 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392960500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3825.00 DKK
    3589.61 DKK / 50g
    Spare 235.39 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20277-69-4
Molekylær formel CH3NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 102.09
InChI nøgle LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
IUPAC navn natrium; methansulfinat
SMIL CS(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanesulfinic acid, sodium salt
Smeltepunkt 222,0 °C til 226,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 85%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SO2Na
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 102.09
Procent renhed 85%
Fysisk form Pulver