Få mere at vide
Methane Disulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methane Disulfonic Acid |
| CAS | 503-40-2 |
| Molekylær formel | CH4O6S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methionic Acid, Methylenedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O6S2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7) |
| SMIL | OS(=O)(=O)CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methanedisulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 175.9449 |