missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methandriol Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methandriol Diacetate |
| CAS | 2061-86-1 |
| Molekylær formel | C24H36O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 17-Methyl-androst-5-ene-3beta,17beta-diol Diacetate, (3beta,17beta)-17-Methylandrost-5-ene-3,17-diol Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O4/c1-15(25)27-18-8-11-22(3)17(14-18)6-7-19-20(22)9-12-23(4)21(19)10-13-24(23,5)28-16(2)26/h6,18-21H,7-14H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(C)OC(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC navn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.54 |
| Formel vægt | 388.2614 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?