Få mere at vide
Methandienone, LoGiCal
Artikelnummer. 30463193
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463193 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463193 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1375.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methandienone
CAS 72-63-9
Analyt- eller komponentnavne Methandienone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17β)-, Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (8CI), (17β)-17-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 1,2-Dehydro-17-methyltestosterone, 1,4-Androstadien-17α-methyl-17β-ol-3-one, 1-Dehydro-17α-methyltestosterone, 1-Dehydromethyltestosterone, 17-Methylandrosta-1,4-dien-17β-ol-3-one, 17α-Methyl-1-dehydrotestosterone, 17α-Methyl-17β-hydroxyandrost-1,4-dien-3-one, 17α-Methyl-17β-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17α-Methylandrosta-1,4-dien-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-1,4-androstadiene-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one, Abirol, Anabolin, Ciba 17309-Ba, Compound 17309, Crein, Danabol, Dehydromethyltestosterone, Dianabol, Dianabole, Geabol, MA, Metanabol, Metandienon, Metandienone, Metandienonum, Metandrostenolon, Metandrostenolone, Metastenol, Methandienone, Methandon, Methandrolone, Methandrostenolone, Methylboldenone, NSC 51180, NSC-42722, Nabolin, Naposim, Nerobol, Nerobolettes, Protobolin, Stenolon, Stenolone, Sterolon, Δ1-17α-Methyltestosterone
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 300.2089 g/mol