missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methamidophos-d6 (dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methamidophos(dimethyl)D6 |
| CAS | 1219799-41-3 |
| Molekylær formel | C2 2H6 H2 N O2 P S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Methamidophos (dimethyl D6), Metamidophos-d6, [Amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuterio-methane |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(N)SC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | [amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuteriomethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vægt | 147.039 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?