Få mere at vide
Metamidophos 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318311
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318311 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318311 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14980000AC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methamidophos
CAS 10265-92-6
Analyt- eller komponentnavne Methamidophos
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C2 H8 N O2 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methamidophos
InChI formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
SMIL COP(=O)(N)SC
IUPAC navn [amino(methylsulfanyl)fosforyl]oxymethan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 141.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 141.0013 g/mol