Få mere at vide
Methallyltri-n-butyltin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319016 1 g 1g
11329016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20186.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67883-62-9 | C16H34Sn | 345.158 g/mol
Anvendes som et metallyleringsreagens. Bruges også som eneste helbredende middel. Det bruges som primære og sekundære mellemprodukter i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som et metallyleringsreagens. Bruges også som eneste helbredende middel. Det bruges som primære og sekundære mellemprodukter i lægemidler.
Opløselighed Fuldt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67883-62-9
Molekylær formel C16H34Sn
Molekylvægt (g/mol) 345.158
MDL nummer MFCD03425867
InChI nøgle CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
PubChem CID 11013379
IUPAC navn tributyl(2-methylprop-2-enyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methallyltri-n-butyltin
Brydningsindeks 1.4875
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 345.16
Procent renhed 98%