Få mere at vide
Methallibure, LoGiCal
Artikelnummer. 30460329
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460329 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460329 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3140.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methallibure
CAS 926-93-2
Analyt- eller komponentnavne Methallibure
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Hydrazinedicarbothioamide, N1-methyl-N2-(1-methyl-2-propen-1-yl)-, 1,2-Hydrazinedicarbothioamide, N-methyl-N'-(1-methyl-2-propenyl)- (9CI), Biurea, 1-methyl-6-(1-methylallyl)-2,5-dithio- (7CI,8CI), 1-Methyl-6-(1-methylallyl)-2,5-dithiobiurea, 1-Methyl-6-(1-methylallyl)dithiobiurea, 1-[(α-Methylallyl)thiocarbamoyl]-2-(methylthiocarbamoyl)hydrazine, AY 61122, Aimax, ICI 33828, Metallibure, Methallibure, N-[(1-Methylallyl)thiocarbamoyl]-N'-(methylthiocarbamoyl)hydrazine, NSC 69536, Turisynchron
InChI formel InChI=1S/C7H14N4S2/c1-4-5(2)9-7(13)11-10-6(12)8-3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H2,8,10,12)(H2,9,11,13)
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=S)NNC(=S)NC(C)C=C
IUPAC navn 1-but-3-en-2-yl-3-(methylcarbamothioylamino)thiourea
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 218.34
Mængde 10 mg
Formel vægt 218.066 g/mol