Få mere at vide
Methallibure, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methallibure |
| CAS | 926-93-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methallibure |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 N4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Hydrazinedicarbothioamide, N1-methyl-N2-(1-methyl-2-propen-1-yl)-, 1,2-Hydrazinedicarbothioamide, N-methyl-N'-(1-methyl-2-propenyl)- (9CI), Biurea, 1-methyl-6-(1-methylallyl)-2,5-dithio- (7CI,8CI), 1-Methyl-6-(1-methylallyl)-2,5-dithiobiurea, 1-Methyl-6-(1-methylallyl)dithiobiurea, 1-[(α-Methylallyl)thiocarbamoyl]-2-(methylthiocarbamoyl)hydrazine, AY 61122, Aimax, ICI 33828, Metallibure, Methallibure, N-[(1-Methylallyl)thiocarbamoyl]-N'-(methylthiocarbamoyl)hydrazine, NSC 69536, Turisynchron |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N4S2/c1-4-5(2)9-7(13)11-10-6(12)8-3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H2,8,10,12)(H2,9,11,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNC(=S)NNC(=S)NC(C)C=C |
| Vis mere |