Få mere at vide
Methacryloyl chloride, 95%, contains 200 ppm MEHQ as stabilizer, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10655222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10655222 1 L AcroSeal™ Glass bottle 1 L
10347730 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10655222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-46-7
InChI nøgle VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
IUPAC navn 2-methylprop-2-enoyl chloride
SMIL CC(=C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacryloyl chloride
Navn note 97%
Smeltepunkt -60.0°C
Tæthed 1.0760g/mL
Kogepunkt 95.0°C to 96.0°C
Flammepunkt 2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Molekylær formel C4H5ClO
Lineær formel H2C=C(CH3)COCl
Brydningsindeks 1.4447
Mængde 1 L
Beilstein 02,II,394
Specifik vægtfylde 1.076
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common inert organic solvents,like ether,acetone and chloroform
Stabilisator 200ppm MEHQ max.
Molekylvægt (g/mol) 104.54
Formel vægt 104.54
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacryloyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.