Få mere at vide
Methacrylic anhydride, 94%, stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Artikelnummer. 11436820
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436820 50 g 50g
11446820 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14357.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 760-93-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Methacrylsyreanhydrid er en reaktiv monomer, der anvendes til fremstilling af forskellige typer monomerer under milde reaktionsbetingelser. Det finder anvendelse i lyshærdende belægninger, tværbundne materialer som syntetisk harpiks. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af fibre og harpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methacrylsyreanhydrid er en reaktiv monomer, der anvendes til fremstilling af forskellige typer monomerer under milde reaktionsbetingelser. Det finder anvendelse i lyshærdende belægninger, tværbundne materialer som syntetisk harpiks. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af fibre og harpikser.
Opløselighed Blandbar med ethanol og
ether.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, stærke oxidationsmidler, alkoholer, aminer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 760-93-0
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00008586
InChI nøgle DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic anhydride, methacrylic acid anhydride, methacryloyl anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methyl-2-propenoic acid anhydride, unii-n2rjr03340, 2-methylacrylic anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-anhydride, dimethacrylic anhydride, bismethacrylic anhydride
PubChem CID 12974
IUPAC navn 2-methylprop-2-enoyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic anhydride
Navn note stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Smeltepunkt -109°C
Tæthed 1.033
Kogepunkt 197°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1761982
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol and ether.
Formel vægt 154.17
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic anhydride