Få mere at vide
Methacrylic Acid-d6, TRC
Artikelnummer. 30467420
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30467420 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30467420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2259465MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic Acid-d6
CAS 92140-95-9
Molekylær formel C4 D6 O2
Mængde 5 mg
Synonym 2-Propenoic-3,3-d2 acid-d, 2-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 2-(Methyl-d3)-2-propenoic-3,3-d2 acid-d (ACI), Methacrylic Acid-d6, Methacrylic Acid-D6, α-Methylacrylic acid-d6
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)/i1D2,2D3/hD
SMIL [2H]OC(=O)C(=C([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn deuterio 3,3-dideuterio-2-(trideuteriomethyl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 92.1262
Formel vægt 92.0744