Få mere at vide
Methacrylic Acid Alkylester (Mixture of C12-C16), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15854001
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
15854001 500 mL
1 options
Artikelnummer. 15854001 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8005890500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
(Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90551-76-1
Tekniske data
Smeltepunkt -25°C
Tæthed 0.87 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD01121974
Mængde 500 mL
Synonym Methacrylic acid alkylester (mixture of C12-C16), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester, Methacrylic acid alkylester (mixture of C12-C16)