Få mere at vide
Metakrylsyre, 99%, stab. med 100-250 ppm hydroquinon eller 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464563
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464563 500 g 500g
11474563 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11543.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Methacrylsyre bruges som monomer til fremstilling af polymerer. Det virker en forløber for præparatet methylmethacrylat, N-substituerede methacrylamider, methacrylamid, N-substituerede methacrylamider og acryloylchlorid. Det forbedrer vedhæftningen af overfladebelægninger og klæbemidler. Det fungerer som medhjælpere for tekstilindustrien. Det er involveret i fremstillingen af poly(methacrylsyre)/montmorillonit nanokompositter, som finder anvendelse i lædergarvningsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methacrylsyre bruges som monomer til fremstilling af polymerer. Det virker en forløber for præparatet methylmethacrylat, N-substituerede methacrylamider, methacrylamid, N-substituerede methacrylamider og acryloylchlorid. Det forbedrer vedhæftningen af overfladebelægninger og klæbemidler. Det fungerer som medhjælpere for tekstilindustrien. Det er involveret i fremstillingen af poly(methacrylsyre)/montmorillonit nanokompositter, som finder anvendelse i lædergarvningsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med varmt vand, chloroform, ethanol, ether og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med aminer, stærke baser, stærke syrer, oxidationsmidler og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-41-4
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00002651
InChI nøgle CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC navn 2-methylprop-2-ensyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid
Navn note Stabilized with 100 to 250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 1.015
pH 2.0 to 2.2
Kogepunkt 163°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.431
Mængde 500 g
FN nummer UN2531
Beilstein 1719937
Følsomhed Light and moisture sensitive
Merck Index 14,5941
Opløselighedsinformation Miscible with warm water,chloroform,ethanol,ether and organic solvents.
SMIL CC(=C)C(=O)O
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic acid