Få mere at vide
Metakrylsyre, 99,5%, ekstra ren, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
250ml
25ml
4 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10685412
Brand: Thermo Scientific Acros 168310250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-41-4, 150-76-5
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00002651
InChI nøgle CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC navn 2-methylprop-2-ensyre
SMIL CC(=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylic acid
Navn note Stabilized
Smeltepunkt 16.0°C
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 163.0°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H6O2
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2H
Brydningsindeks 1.4295 to 1.4315
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 421
Merck Index 15, 6013
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilisator 250ppm (ca.) MEHQ
Viskositet 1.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic acid, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.