Beskrivelse
- Typisk sammensætning: Major Element– C
- Hårdhed: Mohs 1½
- Kompatibel med alle SPEX SamplePrep plastik slibeglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) | 9,5 mm |
| Til brug med (udstyr) | SPEX SamplePrep plastik hætteglas |
| Materiale | Methacrylat |
| Emballagemængde | 100,-/pose |