Få mere at vide
Cole-Parmer™ Methacrylat bolde
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Emballagemængde:
100 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangsslibekugler, der er ideelle til at pulverisere bløde, skøre materialer og til at blande pulvere
- Typisk sammensætning: Major Element– C
- Hårdhed: Mohs 1 1/2
- Kompatibel med alle SPEX SamplePrep plastikslibehætteglas, der har en diameter på 1,9 cm og større
- 100/pose
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibebolde |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Alle SPEX™ SamplePrep Plastslibehætteglas, der har en diameter på 3/4 in. (1,9 cm) og større |
| Materiale | Methacrylat |
| Emballagemængde | 100 stk. |