Få mere at vide
Methacrylamid, TRC
Artikelnummer. 30474045
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474045 2.5 g
30471348 250 mg
30465810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2588132.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-39-0
Molekylær formel C4 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 85.1
Synonym 2-Propenamide, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-2-propenamide (ACI), Methacrylamide (8CI), 2-Methylacrylamide, 2-Methylpropenamide, Methacrylic acid amide, Methacrylic amide, NSC 23772, NSC 24147
IUPAC navn 2-methylprop-2-enamid
SMIL CC(=C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylamide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Formel vægt 85.0528