Få mere at vide
Methacrylamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 79-39-0 |
| Smeltepunkt | 106°C to 112°C |
| Kogepunkt | 215°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH2=C(CH3)CONH2 |
| MDL nummer | MFCD00008018 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Methacrylamide, 2-Methyl-2-propenamide, Methacrylamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.1 |
| Grad | Research |