Få mere at vide
Methacrylamid, 98%
Beskrivelse
Methacrylamid er et reagens, der bruges til fremstilling af polymerer og copolymerer. Det bruges også som råmateriale i produktionen af kemikalier til industriel og professionel brug såsom tekstiler, læder, pels, bulk, kemikalier i stor skala (inklusive olieprodukter), finkemikalier, formulering [blanding] af præparater og/eller ompakning (undtagen legeringer), bygge- og anlægsarbejde, elektricitet, dampforsyning og spildevandsbehandling, gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methacrylamid er et reagens, der anvendes til fremstilling af polymerer og copolymerer. Det bruges også som råmateriale i produktionen af kemikalier til industriel og professionel brug såsom tekstiler, læder, pels, bulk, kemikalier i stor skala (inklusive olieprodukter), finkemikalier, formulering [blanding] af præparater og/eller ompakning (undtagen legeringer), bygge- og anlægsarbejde, elektricitet, dampforsyning og spildevandsbehandling, gas.
Opløselighed Opløseligt i vand
(202g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methacrylamide |
| Smeltepunkt | 107 °C til 112 °C |
| Tæthed | 1.115 |
| Kogepunkt | 215 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 605397 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (202 g/L ved 20 °C). |
| Formel vægt | 85.11 |
| Procent renhed | 98% |