Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methacrylamid, 98%, ekstra ren
Artikelnummer. 10703075 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703075 2.5 kg 2.5kg
10366500 250 g 250g
10285240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703075 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 149200025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-39-0
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.11
MDL nummer MFCD00008018
InChI nøgle FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
PubChem CID 6595
ChEBI CHEBI:51759
IUPAC navn 2-methylprop-2-enamid
SMIL CC(=C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylamide
Navn note 98%
Smeltepunkt 108,0 °C til 112,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 215,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CONH2
Mængde 2.5 kg
Beilstein 02, II, 399
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 202 g/L (20 °C)
Sublimationspunkt 0095,0 °C
Formel vægt 85.11
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.