Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methacrylamid, 98%, ekstra ren
Artikelnummer. 10285240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
Artikelnummer. 10285240
Brand: Thermo Scientific Chemicals 149205000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-39-0
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.11
MDL nummer MFCD00008018
InChI nøgle FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
PubChem CID 6595
ChEBI CHEBI:51759
IUPAC navn 2-methylprop-2-enamid
SMIL CC(=C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrylamide
Navn note 98%
Smeltepunkt 108.0°C to 112.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 215.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CONH2
Mængde 500 g
Beilstein 02, II, 399
Opløselighedsinformation Solubility in water: 202g/L (20°C)
Sublimationspunkt 0095.0°C
Formel vægt 85.11
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.