Få mere at vide
Methacrifos, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methacrifos |
| CAS | 62610-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methacrifos |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H13 O5 P S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (E)-, CGA 20168, trans-Methacrifos, Methacrifos |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3/b6-5+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)\C(=C\OP(=S)(OC)OC)\C |
| Vis mere |