Få mere at vide
Methacrifos, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322148
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30322148 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30322148 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14970000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacrifos
CAS 62610-77-9
Analyt- eller komponentnavne Methacrifos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H13 O5 P S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (E)-, CGA 20168, trans-Methacrifos, Methacrifos
InChI formel InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3/b6-5+
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)\C(=C\OP(=S)(OC)OC)\C
IUPAC navn methyl (E)-3-dimethoxyphosphinothioyloxy-2-methylprop-2-enoate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.0221 g/mol