Få mere at vide
Metacholinchlorid, 100,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451691 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451691 100 g 100g
11421691 5 g 5g
11431691 10 g 10g
11441691 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11451691 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219023180
Kemiske identifikatorer
CAS 62-51-1
Molekylær formel C8H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 195.687
MDL nummer MFCD00011817
InChI nøgle JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
IUPAC navn 2-acetyloxypropyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methacholine chloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 g
Formel vægt 195.7
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacholine Chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.