missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methacetin, TRC

Artikelnummer. 30464861
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464861 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM258770500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methacetin
CAS 51-66-1
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 500 mg
Synonym Acetamide, N-(4-methoxyphenyl)-, p-Acetaniside (4CI), p-Acetanisidide (6CI,7CI,8CI), N-(4-Methoxyphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)anisole, 4-Acetamidoanisole, 4-Acetamidophenyl methyl ether, 4-Methoxyacetanilide, 4-Methoxyanilino methyl ketone, 4'-Methoxyacetanilide, Aceto-p-anisidide, Acetyl-p-anisidine, Metacetin, Methacetin, N-(p-Methoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-methoxyaniline, N-Acetyl-p-anisidine, N-Acetyl-p-methoxyaniline, NSC 4687, p-Acetanisidine, p-Methoxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC navn N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.